Merck
85515
Millipore
Sorbinsäure-Agar (Basis)
suitable for microbiology
About This Item
UNSPSC-Code:
41106200
Form
powder
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Zusammensetzung
agar, 16 g/L
casein peptone, 10 g/L
D(+)-glucose, 20 g/L
magnesium sulfate heptahydrate, 0.2 g/L
manganous sulfate, 0.05 g/L
meat extract, 10 g/L
sodium acetate, 5 g/L
sodium citrate, 3 g/L
yeast extract, 5 g/L
pH-Endwert
5.0±0.2 (25 °C)
Anwendung(en)
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
Eignung
selective by low pH for Lactobacillus spp.
Anwendung
Für die Isolierung und Differenzierung von Laktobazillen aus Lebensmitteln, Fäkalien etc. nach Reuter.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
G. Reuter
Fleischwirtsch., 954-954 (1970)
G. Reuter
Archiv Fur Lebensmittelhygiene, 19, 53-53 (1968)