Merck
82569
Supelco
(+)-Pulegon
analytical standard
Synonym(e):
(R)-2-Isopropyliden-5-methylcyclohexanon, (R)-p-Menth-4(8)-en-3-on
Größe auswählen
5 ML
€ 160,00
€ 160,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 ML
€ 160,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H16O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
152.23
Beilstein:
2040703
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
85151701
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
€ 160,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥97.5% (sum of enantiomers, GC)
Optische Aktivität
[α]20/D +23.5±1°, neat
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.488
bp
223-224 °C (lit.)
Dichte
0.935 g/mL at 20 °C (lit.)
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[C@@H]1CCC(=C(\C)C)\C(=O)C1
InChI
1S/C10H16O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h8H,4-6H2,1-3H3/t8-/m1/s1
InChIKey
NZGWDASTMWDZIW-MRVPVSSYSA-N
Allgemeine Beschreibung
(+)-Pulegon ist ein Monoterpen-Bestandteil von Pennyroyal-Öl, das sich wie ein Lebergift mit potenziell letaler Wirkung verhält. In der Volksmedizin wird es häufig als Abortivum eingesetzt.[1]
Anwendung
Weitere Informationen zur geeigneten Instrumententechnik finden Sie im Analysenzertifikat des Produkts′. Weitere Unterstützung erhalten Sie vom technischen Kundendienst.
Sonstige Hinweise
Diese Verbindung kommt häufig in Pflanzen der Gattung Mentha vor
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
179.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
82 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 5
1 of 5
Xiaoying Zhou et al.
Natural product communications, 7(1), 81-82 (2012-03-21)
The essential oils of Ziziphora clinopodioide Lam. from four different production areas (Banfang ditch; Altay mountains; Tuoli; Terks) were investigated. The oils were extracted by hydro-distillation and analyzed by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS). Seventeen constituents were identified in the essential
Maung Kyaw Moe Tun et al.
The Journal of organic chemistry, 77(20), 9422-9425 (2012-10-04)
A three-step synthesis of (R)-(+)-4-methylcyclohex-2-ene-1-one (1) from (R)-(+)-pulegone (3), proceeding in 44% overall yield, is described. The sequence comprises vinyl triflate formation, site-selective ozonolysis, and reduction. The route requires only one chromatographic purification and provides a convenient method to access
Barbara Kay Clapperton et al.
Pest management science, 68(6), 870-877 (2012-02-18)
Repellents may prevent bird pests from eating crops or protect non-target birds from eating harmful substances. The feeding behaviour of free-ranging house sparrows (Passer domesticus) presented with wheat treated with the secondary repellent anthraquinone (AQ), paired with visual and/or olfactory
Pedro Marcos Gomes Soares et al.
The Journal of pharmacy and pharmacology, 64(12), 1777-1784 (2012-11-14)
We evaluated the relaxant activity of the essential oil of Mentha pulegium L. (EOMP) and pulegone in rat isolated tracheal and bladder smooth muscles. ISOMETRIC contractions of isolated tracheal and bladder strips from male Wistar rats were induced by KCl
Sung-Hwa Sohn et al.
Cellular immunology, 277(1-2), 58-65 (2012-06-26)
It has long been believed that mast cells play a crucial role in the development of many physiological changes during immediate allergic responses. This study was conducted to evaluate the anti-inflammation mechanism of Schizonepeta tenuifolia (ST) extract and ST purified