Fortfahren mit
79899
Piperiton
analytical standard
Synonym(e):
3-Carvomenthenon, 6-Isopropyl-3-methyl-2-cyclohexen-1-on, p-Menth-1-en-3-on
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 66,20
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H16O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
152.23
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
85151701
EC Number:
201-942-7
MDL number:
€ 66,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.0% (mixture of enantiomers, predominantly (-)-enantiomer, GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(CCC1C(C)C)=CC1=O
InChI
1S/C10H16O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h6-7,9H,4-5H2,1-3H3
InChI key
YSTPAHQEHQSRJD-UHFFFAOYSA-N
General description
Piperitone is a monocyclic monoterpenoid, which occurs in eucalyptus oil. It is a good source of menthone and thymol.
Other Notes
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
W304506PHL8262759770
Piperiton analytical standard
Supelco
79899
Piperiton
Piperiton phyproof® Reference Substance
PHL82627
Piperiton
grade
analytical standard
grade
FG, Fragrance grade, Halal, Kosher
grade
primary reference standard
grade
analytical standard
format
neat
format
-
format
-
format
neat
assay
≥98.0% (mixture of enantiomers, predominantly (-)-enantiomer, GC)
assay
96%
assay
≥90.0% (GC)
assay
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
Quality Level
100
Quality Level
300, 400
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Piperiton
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
182.3 °F - closed cup
flash_point_c
83.5 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)