Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 136,00 |
5 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 493,00 |
Über diesen Artikel
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
optical activity
[α]20/D -81±1°, c = 8% in benzene
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.447
bp
229-230 °C (lit.)
density
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)C[C@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C12H22O2/c1-8(2)11-6-5-9(3)7-12(11)14-10(4)13/h8-9,11-12H,5-7H2,1-4H3/t9-,11+,12-/m1/s1
InChI key
XHXUANMFYXWVNG-ADEWGFFLSA-N
Application
Other Notes
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (1R)-(−)-Menthyl-acetat
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
170.6 °F - closed cup
flash_point_c
77 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?