This product is not water soluble, and it is not intended for use in biological studies. It is slightly soluble in organic solvents such as toluene, xylene and cyclohexane, but none of those are water-miscible. Perhaps the Polyethylene could be used as an aqueous suspension (prepared by sonication), and not as a true solution.
Wichtige Dokumente
81223
Polyethylen
analytical standard, for GPC, 2,000
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
for GPC
Qualitätsniveau
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Mol-Gew.
Mn ~1790
Mp ~2030
Mw ~2010
Methode(n)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~1.12
Format
neat
SMILES String
C=C
InChI
1S/C2H4/c1-2/h1-2H2
InChIKey
VGGSQFUCUMXWEO-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
-
Is your polyethylene analytical standard for GPC, with a molecular weight of 2,000, soluble for use in biological studies such as cell assays? If so, could you please provide information on its solubility properties and recommended solvents?"
1 answer-
Helpful?
-
-
Sehr geehrtes Team, ich bin auf der Suche nach einem PE welcher als Standard für die Schmelztemperaturbestimmung genutzt werden kann. Ist die Schmelztemperatur dieses PE Standards zertifiziert? Falls nicht, haben sie ein anderes Polymer für diesen Zweck?
1 answer-
The melting temperature of this PE is not determined. The suitability for use as a melting point standard has not been validated.