Merck
1546707
USP
Polyethylen mit hoher Dichte
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Polyethylen
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H(CH2CH2)nH
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
C=C
InChI
1S/C2H4/c1-2/h1-2H2
InChI key
VGGSQFUCUMXWEO-UHFFFAOYSA-N
General description
Dieses Produkt wird wie geliefert und von der ausstellenden Arzneibuch-Kommission spezifiziert bereitgestellt. Alle zur Unterstützung dieses Produkts angegebenen Informationen wie Sicherheitsdatenblätter (SDB) und Produktinformationsblätter wurden unter der Amtsbefugnis der herausgebenden Arzneibuch-Kommission entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Website des herausgebenden Arzneibuchs.
Polyethylen mit hoher Dichte ist ein langkettiges Polymer, das unter kontrollierten Bedingungen bezüglich Wärme und Druck mithilfe von Katalysatoren synthetisiert wird. Es weist charakteristische thermische Eigenschaften und eine Dichte von 0,941 bis 0,965 g/cm3 auf.
Application
Dieser USP-Referenzstandard ist zum Gebrauch in spezifizierten Qualitätsprüfungen und Assays vorgesehen.
Er wird auch gemäß den folgenden allgemeinen Kapiteln des Arzneibuchs der Vereinigten Staaten von Amerika (USP) eingesetzt:
  • 〈661〉 Kunststoffverpackungssysteme und deren Herstellungsmaterialien für die mehrfache innere Reflexions- und thermische Analyse.
  • 〈88〉 Biologische Reaktivitätstests in vivo zum Bestimmen der biologischen Antwort von Tieren auf Elastomere, Kunststoffe und andere Polymermaterialien mit direktem oder indirektem Patientenkontakt oder durch die Injektion von spezifischen Extrakten, die aus den geprüften Materialien hergestellt wurden
  • 〈87〉 Biologische Reaktivitätstests in vivo zum Bestimmen der biologischen Reaktivität von Säugetierzellkulturen nach dem Kontakt mit Elastomerkunststoffen und anderen Polymermaterialien mit direktem oder indirektem Patientenkontakt oder durch die Injektion von spezifischen Extrakten, die aus den geprüften Materialien hergestellt wurden
Analysis Note
Diese Produkte sind ausschließlich zur Verwendung in Tests und Assays vorgesehen. Sie sind nicht für die Verabreichung an Menschen oder Tiere bestimmt und dürfen nicht zur Diagnose, Behandlung oder Heilung von Krankheiten irgendwelcher Art verwendet werden.​
Other Notes
Ggf. sind Verkaufsbeschränkungen zu beachten.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)