434272
Polyethylen
Ultra-high molecular weight, surface-modified, powder, 34-50 μm particle size
Synonym(e):
UHMWPE
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Form
powder
Mol-Gew.
(Ultra-high molecular weight)
Partikelgröße
34-50 μm
mp (Schmelzpunkt)
144 °C
Übergangstemp.
Tm (DSC) 144 °C (at peak)
Dichte
0.94 g/mL at 25 °C
InChI
1S/C2H4/c1-2/h1-2H2
InChIKey
VGGSQFUCUMXWEO-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable