Merck
79669
Supelco
2-trans,4-cis-Decadienoyl-L-carnitin
analytical standard
Synonym(e):
(2R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-[[(2E,4Z)-1-oxo-2,4-decadien-1-yl]-oxy]-1-propanaminium Inneres Salz
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H29NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
311.42
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥95.0% (HPLC)
Form
solid
Optische Aktivität
[α]/D -17.0 to -11.0, c = 0.1 in methanol
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(/C=C/C=C\CCCCC)=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C17H29NO4/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-17(21)22-15(13-16(19)20)14-18(2,3)4/h9-12,15H,5-8,13-14H2,1-4H3/b10-9-,12-11+/t15-/m1/s1
InChIKey
URTBCBICNCMCPB-CWUOWYQYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)