Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(HO)2C6H3CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154.12
UNSPSC Code:
77101502
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-718-5
Beilstein/REAXYS Number:
2209119
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥99.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
204-208 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
OC(=O)c1cc(O)ccc1O
InChI
1S/C7H6O4/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3,8-9H,(H,10,11)
InChI key
WXTMDXOMEHJXQO-UHFFFAOYSA-N
Application
2,5-Dihydroxybenzoesäure kann bei der Bestimmung von 2,5-Dihydroxybenzoesäure in Biopsieproben mittels Hochleistungsflüssigkeitschromatographie und elektrochemischem Detektor als Referenzstandard genutzt werden.
Weitere Informationen zur geeigneten Instrumententechnik finden Sie im Analysenzertifikat des Produkt′s. Weitere Unterstützung erhalten Sie vom technischen Kundendienst.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,5-Dihydroxybenzoesäure
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?