Fortfahren mit
73469
(SP,S′P)-1,1′-Bis-[bis-(4-methoxy-3,5-dimethyl-phenyl)-phosphino]-2,2′-bis-[(R)-α-(dimethylamino)-benzyl]-ferrocen
≥97%
Synonym(e):
(1R,1′R)- 1,1′-Bis-[bis-(4-methoxy-3,5-dimethyl-phenyl)-phosphino]-2,2′-bis-[(R)-(dimethylamino)-phenylmethyl]-ferrocen (nach CAS), Mandyphos SL-M004-1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C64H74FeN2O4P2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1053.08
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥97%
form
powder
optical purity
ee: ≥99%
functional group
amine, phenyl, phosphine
SMILES string
[Fe].COc1c(C)cc(cc1C)P([C]2[CH][CH][CH][C]2[C@H](N(C)C)c3ccccc3)c4cc(C)c(OC)c(C)c4.COc5c(C)cc(cc5C)P([C]6[CH][CH][CH][C]6[C@H](N(C)C)c7ccccc7)c8cc(C)c(OC)c(C)c8
InChI
1S/2C32H37NO2P.Fe/c2*1-21-17-26(18-22(2)31(21)34-7)36(27-19-23(3)32(35-8)24(4)20-27)29-16-12-15-28(29)30(33(5)6)25-13-10-9-11-14-25;/h2*9-20,30H,1-8H3;/t2*30-;/m11./s1
InChI key
HEJIDMKBSDYNOY-LJXMUBMNSA-N
General description
Mandyphos SL-M004-1 is a chiral ferrocenyl based diphosphine ligand belonging to the Mandyphos family.
Application
It may be used as a chiral ligand in the rhodium complex-catalyzed hydrogenation reaction, a key step during the synthesis of argatroban.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Verkauf in Zusammenarbeit mit Solvias AG
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
9673829524
description
≥97%
description
≥95.0% (H-NMR)
description
≥97%, optical purity ee: ≥99%
assay
≥97%
assay
≥95.0% (H-NMR)
assay
≥97%
form
powder
form
crystals
form
-
functional group
amine, phosphine, phenyl
functional group
chloro, phosphine
functional group
phosphine
optical purity
ee: ≥99%
optical purity
-
optical purity
ee: ≥99%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)