Fortfahren mit
77663
Terpineol
mixture of isomers, analytical standard
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 55,70
5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 268,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H18O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154.25
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
85151701
EC Number:
232-268-1
MDL number:
€ 55,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
α-terpineol, 60.0-85.0% GC , β-terpineol, 1.0-15.0% GC , γ-terpineol, 10.0-25.0% GC
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
impurities
≤0.5% water
refractive index
n20/D 1.483-1.485
bp
213-218 °C (lit.)
density
0.934 g/mL at 20 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
CC(=C)C1CCC(C)(O)CC1.CC2=CCC(CC2)C(C)(C)O
InChI
1S/2C10H18O/c1-8-4-6-9(7-5-8)10(2,3)11;1-8(2)9-4-6-10(3,11)7-5-9/h4,9,11H,5-7H2,1-3H3;9,11H,1,4-7H2,2-3H3
InChI key
MGABGZGUMNDCSN-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
306278647659770
Terpineol mixture of isomers, analytical standard
Supelco
77663
Terpineol
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
impurities
≤0.5% water
impurities
-
impurities
-
impurities
-
composition
α-terpineol, 60.0-85.0% GC , γ-terpineol, 10.0-25.0% GC , β-terpineol, 1.0-15.0% GC
composition
γ-Terpineol, ≤10.0% GC (, minor component)
composition
-
composition
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Terpineol
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
190.4 °F - Information taken from reference works and the literature.
flash_point_c
88 °C - Information taken from reference works and the literature.
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
8000-41-7
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis
Han Fu et al.
Nanoscale research letters, 9(1), 631-631 (2014-12-19)
Fabricating functional compounds on substrates with complicated morphology has been an important topic in material science and technology, which remains a challenging issue to simultaneously achieve a high growth rate for a complex nanostructure with simple controlling factors. Here, we
Jin-Wook Lee et al.
Chemphyschem : a European journal of chemical physics and physical chemistry, 15(12), 2595-2603 (2014-05-28)
A dichlorobenzene-functionalized hole-transporting material (HTM) is developed for a CH3NH3PbI3-based perovskite solar cell. Notwithstanding the similarity of the frontier molecular orbital energy levels, optical properties, and hole mobility between the functionalized HTM [a polymer composed of 2'-butyloctyl-4,6-dibromo-3-fluorothieno[3,4-b]thiophene-2-carboxylate (TT-BO), 3',4'-dichlorobenzyl-4,6-dibromo-3-fluorothieno[3,4-b]thiophene-2-carboxylate (TT-DCB)
Barbara Sgorbini et al.
Journal of chromatography. A, 1376, 9-17 (2014-12-30)
Herbs and spices are used worldwide as food flavoring, thus determination of their identity, origin, and quality is mandatory for safe human consumption. An analysis strategy based on separative (HS-SPME-GC-MS) and non-separative (HS-SPME-MS) approaches is proposed for the volatile fraction
Global Trade Item Number
SKUGTIN
77663-1ML04061832940427
77663-5ML04061838186430