Wichtige Dokumente
66746
Dichlormethan
suitable for HPLC, ≥99.8% (GC)
Synonym(e):
Methylenchlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
HPLC grade
Qualitätsniveau
Dampfdichte
2.9 (vs air)
Dampfdruck
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
Assay
≥99.8% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
1223 °F
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Enthält
~0.0025% amylene as stabilizer
Expl.-Gr.
22 %
Methode(n)
HPLC: suitable
Verunreinigungen
≤0.001% free acid (as HCl)
≤0.02% water
Abdampfrückstand
≤0.001%
Durchlässigkeit
232 nm, ≥10%
240 nm, ≥50%
245 nm, ≥80%
260 nm, ≤98%
Brechungsindex
n20/D 1.424 (lit.)
n20/D 1.424
bp
39.8-40 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−95 °C (lit.)
Dichte
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
Lösungsmittelstärke ε (Al2O3)
0.42 (Lit.)
λ
1 cm path, H2O reference
UV-Absorption
λ: 232 nm Amax: 1.00
λ: 240 nm Amax: 0.31
λ: 245 nm Amax: 0.10
λ: 260 nm Amax: 0.01
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
InChIKey
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)