Takes the place of USP fluid D for Simplate sample preparations.
63010BC
Supplement D, SimPlate®
BioControl, For use with SimPlate Yeast & Mold Color Indicator
Synonym(e):
Supplement
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
plastic vial (containing dehydrated culture media)
Form
liquid
Haltbarkeit
6‑36 mo.
Verpackung
bottle of 1 40 mL
Hersteller/Markenname
BioControl Systems 63010-200
Lagerbedingungen
protect from light
Anwendung(en)
food and beverages
Kompatibilität
for use with SimPlate (66007BC)
Lagertemp.
2-8°C
Eignung
molds
yeasts
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Komponenten
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Erforderlich, aber nicht bereitgestellt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)