63011BC
Supplement A, SimPlate®
BioControl, For use with SimPlate Total Plate Count and Yeast & Mold
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
plastic vial (containing dehydrated culture media)
Form
liquid
Haltbarkeit
6‑36 mo.
Hersteller/Markenname
BioControl Systems 63011-200
Anwendung(en)
food and beverages
Kompatibilität
for use with SimPlate (66002BC)
for use with SimPlate (66003BC)
for use with SimPlate (66004BC)
for use with SimPlate (66007BC)
for use with SimPlate (66009BC)
Lagertemp.
2-8°C
Eignung
molds
yeasts
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Komponenten
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Erforderlich, aber nicht bereitgestellt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?