Wichtige Dokumente
55769
Linolelaidinsäure -Lösung
~250 mg/mL in ethanol, analytical standard
Synonym(e):
trans-9,trans-12-Octadecadiensäure -Lösung
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (HPLC)
Form
liquid
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Konzentration
~250 mg/mL in ethanol
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Format
single component solution
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCC\C=C\C\C=C\CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h6-7,9-10H,2-5,8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b7-6+,10-9+
InChIKey
OYHQOLUKZRVURQ-AVQMFFATSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
55.4 °F
Flammpunkt (°C)
13 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?