52458
DL-2-Aminoadipinsäure
analytical standard
Synonym(e):
DL-α-Aminoadipic acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Assay
≥99% (TLC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
mp (Schmelzpunkt)
196-198 °C (lit.)
Anwendung(en)
clinical testing
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
NC(CCCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H11NO4/c7-4(6(10)11)2-1-3-5(8)9/h4H,1-3,7H2,(H,8,9)(H,10,11)
InChIKey
OYIFNHCXNCRBQI-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)