Wichtige Dokumente
277827
4-Methylvaleriansäure
99%
Synonym(e):
4-Methylpentansäure, Isocapronsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.414 (lit.)
bp
199-201 °C (lit.)
Dichte
0.923 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
SMILES String
CC(C)CCC(O)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-5(2)3-4-6(7)8/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,7,8)
InChIKey
FGKJLKRYENPLQH-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
206.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
97 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?