Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H8O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
160.12
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Assay:
≥95.0% (HPLC), ≥97.0% (T)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥95.0% (HPLC), ≥97.0% (T)
form
powder
lipid type
saturated FAs
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)CCCC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O5/c7-4(6(10)11)2-1-3-5(8)9/h1-3H2,(H,8,9)(H,10,11)
InChI key
FGSBNBBHOZHUBO-UHFFFAOYSA-N
Application
- Engineering of phenylalanine dehydrogenase from Thermoactinomyces intermedius for the production of a novel homoglutamate: Showcases the application of 2-oxoadipic acid in enzyme engineering, enhancing biocatalytic processes for the production of novel compounds, vital for pharmaceutical and chemical industries (Tariq et al., 2022).
Biochem/physiol Actions
Important metabolite between the TCA cycle and lysine biosynthesis. Of interest for research on mitochondrial metabolite transporters.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95.0% (HPLC), ≥97.0% (T) | assay ≥98.0% (T) | assay ≥97.0% (T) | assay ≥99.0% (T) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form powder | form liquid | form - | form flakes |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| lipid type saturated FAs | lipid type - | lipid type - | lipid type - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Oxoadipinsäure
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?