Fortfahren mit
A7400
D-2-Aminoadipinsäure
Synonym(e):
(R)-2-Amino-hexandisäure, D-Homoglutaminsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 474,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HO2C(CH2)3CH(NH2)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
161.16
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1724347
Form:
powder
€ 474,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder
Quality Segment
mp
208-210 °C (lit.)
SMILES string
N[C@H](CCCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H11NO4/c7-4(6(10)11)2-1-3-5(8)9/h4H,1-3,7H2,(H,8,9)(H,10,11)/t4-/m1/s1
InChI key
OYIFNHCXNCRBQI-SCSAIBSYSA-N
Gene Information
Application
D-2-Aminoadipic acid has been used as an inhibitor of glutamine synthetase in spontaneously immortalized human cell line MIO-M1.[1]
Biochem/physiol Actions
D-2-Aminoadipic acid is a glutamate analog.[2] It acts as an inhibitor of glutamate synthetase.[1] D-2-Aminoadipic acid exhibits gliotoxicity towards mitotic astrocytes.[2]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A7275219096855987
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Gene Information
rat ... Grin2a(24409), Grm1(24414), Grm2(24415), Grm6(24419)
Gene Information
human ... GLUL(2752), LGSN(51557)
rat ... Grm1(24414), Grm2(24415), Grm4(24417), Grm5(24418), Grm6(24419)
Gene Information
rat ... Slc1a3(29483)
Gene Information
-
mp
208-210 °C (lit.)
mp
203-205 °C (dec.) (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
mp
>295 °C (subl.) (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-2-Aminoadipinsäure
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)