Wichtige Dokumente
49817
Pyrrol
analytical standard
Synonym(e):
Azol, Divinylenimin, Imidol
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Dampfdichte
2.31 (vs air)
Assay
≥98.0% (GC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Verunreinigungen
≤98.0% water
Brechungsindex
n20/D 1.508 (lit.)
n20/D 1.508-1.511
bp
131 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−23 °C (lit.)
Dichte
0.967 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
c1cc[nH]c1
InChI
1S/C4H5N/c1-2-4-5-3-1/h1-5H
InChIKey
KAESVJOAVNADME-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
96.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
36 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)