Fortfahren mit
46264
Ferrocencarbonsäure
≥96%, purum
Synonym(e):
Ferrocenmonocarbonsäure, Ferrocenylcarbonsäure, Carboxyferrocen, Carboxylferrocen, Cyclopentadiencarbonsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 21,60
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 45,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H10FeO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
230.04
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161600
EC Number:
215-040-6
MDL number:
€ 21,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Ferrocencarbonsäure, purum, ≥96%
grade
purum
Quality Segment
assay
≥96%
reaction suitability
core: iron, reagent type: catalyst
mp
210 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.OC(=O)[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/C6H5O2.C5H5.Fe/c7-6(8)5-3-1-2-4-5;1-2-4-5-3-1;/h1-4H,(H,7,8);1-5H;
InChI key
VUJLGCHOGQEAED-UHFFFAOYSA-N
General description
Ferrocene carboxylic acid (FCCa) is an organometallic compound comprised of a ferrocene core with a carboxylic acid functional group. It is used as a mediator in electrocatalytic oxidation. Due to its excellent redox properties, it is widely used in electrochemistry, redox probes, and peptide chain modifications. In addition, a direct cross-coupling reaction was explored using ferrocenecarboxylic acid and alkenes.
Application
Ferrocene carboxylic acid can be used as a:
  • Starting material in the synthesize of ferrocene-guanine conjugates.
  • Redox mediator in electrochemical-chemical-chemical (ECC) redox cycling.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T33006531901268402
reaction suitability
core: iron, reagent type: catalyst
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
-
assay
≥96%
assay
96%
assay
96%
assay
≥96%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
210 °C (dec.) (lit.)
mp
60-63 °C (lit.)
mp
242-245 °C (lit.)
mp
117-120 °C (lit.)
grade
purum
grade
-
grade
-
grade
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Electrochemical-chemical-chemical redox cycling triggered by thiocholine and hydroquinone with ferrocenecarboxylic acid as the redox mediator
Liu L, et al.
Electrochimica Acta, 139, 323-330 (2014)
New approaches toward ferrocene--guanine conjugates: synthesis and electrochemical behavior
Iurlo M, et al.
Organometallics, 33(18), 4986-4993 (2014)
New chiral ferrocenyl amidophosphine ligand for remarkable improvement of enantioselectivities in copper-catalyzed addition of diethylzinc to N-sulfonylimines
Wang MC, et al.
Tetrahedron Letters, 46(32), 5413-5416 (2005)