Fortfahren mit
07379
Aminoferrocen
≥98.0% (T)
Synonym(e):
eta5-(1-Aminocyclopentadienyl)(cyclopentadienyl)eisen(II), Fc-NH2, Ferrocenylamin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H11FeN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
201.05
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116105
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
grade
derivatization grade ((HPLC))
assay
≥98.0% (T), 98.0-102.0% (NT)
technique(s)
HPLC: suitable
storage temp.
−20°C
SMILES string
N[C]1[C][C][C][C]1.[C]2[C][C][C][C]2.[Fe]
InChI
1S/C5H6N.C5H5.Fe/c6-5-3-1-2-4-5;1-2-4-5-3-1;/h1-4H,6H2;1-5H;
InChI key
JETZZOFQXXBFDQ-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.03978F408122459
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
derivatization grade ((HPLC))
grade
-
grade
-
grade
-
assay
≥98.0% (T), 98.0-102.0% (NT)
assay
≥98.0% (GC)
assay
98%
assay
98%
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
281670-1G04061825584201
281670-5G04061826225653
74115-5G04061832884493
07379-1G04061826678466
07379-250MG04061838648037