Wichtige Dokumente
46045
Ethylmagnesiumbromid -Lösung
technical, ~0.5 M in THF
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
HC≡CMgBr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
129.24
Beilstein:
3600874
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Empfohlene Produkte
Qualität
technical
Konzentration
~0.5 M in THF
Dichte
0.94 g/mL at 20 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Br[Mg]C#C
InChI
1S/C2H.BrH.Mg/c1-2;;/h1H;1H;/q;;+1/p-1
InChIKey
HUGJUYPSXULVQQ-UHFFFAOYSA-M
Vorsicht
kann beim Lagern etwas Niederschlag bilden
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)