Merck
45471
Supelco
Etaconazol
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H15Cl2N3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
328.19
Beilstein:
834090
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
PESTANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
agriculture
environmental
Format
neat
SMILES String
CCC1COC(Cn2cncn2)(O1)c3ccc(Cl)cc3Cl
InChI
1S/C14H15Cl2N3O2/c1-2-11-6-20-14(21-11,7-19-9-17-8-18-19)12-4-3-10(15)5-13(12)16/h3-5,8-9,11H,2,6-7H2,1H3
InChIKey
DWRKFAJEBUWTQM-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Rechtliche Hinweise
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Marek Łukasz Roszko et al.
PloS one, 11(12), e0167487-e0167487 (2016-12-03)
Chemical plant protection is a commonly discussed factor potentially responsible for decline in pollinators and other beneficial insect populations. Various groups of chemicals including persistent organic pollutants could impact a bee colony's welfare and are reported to be present in