44464
Dowex 50WX2
hydrogen form, strongly acidic, 200-400 mesh
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
cross-linkage 2%
Qualitätsniveau
Form
beads
Feuchtigkeit
74-82%
Methode(n)
LPLC: suitable
Verlust
~80% loss on drying, 110 °C
Matrix
styrene divinylbenzene (gel)
Aktive Matrixgruppe
sulfonic acid functional group
Partikelgröße
200-400 mesh
Kapazität
0.6 meq/mL by wetted bed volume
Trenntechnik
cation exchange
InChI
1S/C10H12.C10H10.C8H8/c2*1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3,5-8H,1,4H2,2H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2
InChIKey
NWUYHJFMYQTDRP-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?