Fortfahren mit
44462
AmberChrom 50WX2 Ion Exchange Resin
sodium form, 100-200 mesh
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 271,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
23151817
NACRES:
SB.52
MDL number:
€ 271,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Dowex 50WX2, Na+-form, 100-200 mesh
form
beads
crosslinking
2 % cross-linked
technique(s)
LPLC: suitable
loss
~75% loss on drying, 110 °C
matrix
styrene-divinylbenzene
matrix active group
sulfonic acid functional group
particle size
100-200 mesh
capacity
0.6 meq/mL
separation technique
cation exchange
SMILES string
[Na+].[C-H2]Cc3c(cccc3)C=C.c2(c(cccc2)C=C)C=C.c1(ccccc1)C=C
InChI
1S/C10H11.C10H10.C8H8.Na/c2*1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8;/h3,5-8H,1-2,4H2;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2;/q-1;;;+1
InChI key
NEQWAZPDMBONCG-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
Amberchrom is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
4447344514217476
description
Na+-form, 100-200 mesh
description
Na+-form, 200-400 mesh
description
Na+-form, strongly acidic, 100-200 mesh
description
-
particle size
100-200 mesh
particle size
200-400 mesh
particle size
100-200 mesh
particle size
-
separation technique
cation exchange
separation technique
cation exchange
separation technique
cation exchange
separation technique
cation exchange
matrix
styrene-divinylbenzene
matrix
styrene-divinylbenzene
matrix
styrene-divinylbenzene
matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
matrix active group
sulfonic acid functional group
matrix active group
sulfonic acid functional group
matrix active group
sulfonic acid functional group
matrix active group
sulfonic acid functional group
capacity
0.6 meq/mL
capacity
1.0 meq/mL
capacity
1.7 meq/mL
capacity
0.6 meq/mL by wetted bed volume
form
beads
form
beads
form
beads
form
beads
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)