Merck
43265
Millipore
Antibiotic agar No. 5
suitable for microbiology
Größe auswählen
500 G
€ 237,00
€ 237,00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 G
€ 237,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41171608
NACRES:
NA.74
€ 237,00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
solid
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Zusammensetzung
agar, 15.0 g/L
beef extract, 1.5 g/L
peptone, 6.0 g/L
yeast extract, 3.0 g/L
pH-Endwert
7.9±0.2 (25 °C)
Anwendung(en)
microbiology
Anwendung
Antibiotic Agar No.5 is used for microbiological assay of Dihydrostreptomycin, Framycetin and Kanamycin B using Bacillus subtilis.
Angaben zur Herstellung
Suspend 25.50 grams in 1000 ml purified /distilled water. Heat to boiling to dissolve the medium completely. Sterilize by autoclaving at 15 lbs pressure (121°C) for 15 minutes. Cool to 45-50°C. Mix well and pour into sterile Petri plates.
Advice: Recommended for the Microbiological assay of Dihydrostreptomycin, Framycetin, Kanamycin
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)