Fortfahren mit
41700
4,N,N-Trimethylanilin
purum, ≥98.0% (GC)
Synonym(e):
N,N-Dimethyl-p-Toluidin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 264,00
€ 198,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3C6H4N(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
135.21
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-805-4
Beilstein/REAXYS Number:
774409
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
€ 198,00
Listenpreis€ 264,00Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor density
>1 (vs air)
Quality Segment
grade
purum
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
expl. lim.
7 %
refractive index
n20/D 1.546 (lit.), n20/D 1.547
bp
211 °C (lit.), 90-92 °C/10 mmHg (lit.)
density
0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CN(C)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C9H13N/c1-8-4-6-9(7-5-8)10(2)3/h4-7H,1-3H3
InChI key
GYVGXEWAOAAJEU-UHFFFAOYSA-N
General description
4,N,N-Trimethylaniline is a N-methyl-N-alkylaniline. Its reaction with vinyl ether catalyzed by CuCl2 has been reported to afford tetrahydroquinolines.[1] Its radical cation undergoes reaction with the anthracene radical anion and generation of electrogenerated chemiluminescence (ECL) has been observed.[2]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
41690D189006592609
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥98.5% (GC)
assay
99%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
solid
refractive index
n20/D 1.546 (lit.), n20/D 1.547
refractive index
n20/D 1.546 (lit.), n20/D 1.547
refractive index
n20/D 1.546 (lit.)
refractive index
-
density
0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.936 g/mL at 20 °C, 0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
bp
211 °C (lit.), 90-92 °C/10 mmHg (lit.)
bp
211 °C (lit.), 90-92 °C/10 mmHg (lit.)
bp
211 °C (lit.), 90-92 °C/10 mmHg (lit.)
bp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4,N,N-Trimethylanilin
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
flash_point_f
168.8 °F - closed cup
flash_point_c
76 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
target_organs
Respiratory Tract,Blood
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)