Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 38,70 |
500 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 119,00 € 89,25 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.496 (lit.)
bp
140-142 °C/3 mmHg (lit.)
density
1.143 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
OCCN1CCCC1=O
InChI
1S/C6H11NO2/c8-5-4-7-3-1-2-6(7)9/h8H,1-5H2
InChI key
WDQFELCEOPFLCZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
It can also be used as a building block in the synthesis of hexakis[2-(2-oxo-1-pyrrolidinyl)ethoxy]cyclotriphosphazene by a nucleophilic substitution reaction with hexachlorocyclotriphosphazene.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description 97% | description 98% | description 98% |
| assay 98% | assay 97% | assay 98% | assay 98% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form liquid | form liquid | form crystals | form liquid |
| bp 140-142 °C/3 mmHg (lit.) | bp 79-81 °C/13 mmHg (lit.) | bp - | bp 278-282 °C/760 mmHg (lit.) |
| density 1.143 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.985 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density 1.094 g/mL at 25 °C (lit.) |
| refractive index n20/D 1.496 (lit.) | refractive index n20/D 1.4713 | refractive index - | refractive index n20/D 1.578 (lit.) |
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
212.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
100 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?