Wichtige Dokumente
39760
2,3-Dimethylbutan
analytical standard
Synonym(e):
Diisopropyl
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Dampfdichte
3 (vs air)
Dampfdruck
4.54 psi ( 25.0 °C)(lit.)
Assay
≥99.5% (GC)
Selbstzündungstemp.
788 °F
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Expl.-Gr.
~7.7 %
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.375 (lit.)
n20/D 1.375
bp
58 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−129 °C (lit.)
Dichte
0.662 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
petroleum
Format
neat
SMILES String
CC(C)C(C)C
InChI
1S/C6H14/c1-5(2)6(3)4/h5-6H,1-4H3
InChIKey
ZFFMLCVRJBZUDZ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-20.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-29 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?