Fortfahren mit
394874
1-(Trimethylsilyl)imidazol
derivatization grade (GC derivatization), LiChropur
Synonym(e):
TSIM, N-Trimethylsilylimidazol, TMSI
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H12N2Si
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
140.26
UNSPSC Code:
41115716
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
242-040-3
Beilstein/REAXYS Number:
606148
MDL number:
Assay:
≥94.0%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
derivatization grade (GC derivatization)
Quality Segment
assay
≥94.0%
quality
LiChropur
reaction suitability
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.475 (lit.)
bp
93-94 °C/14 mmHg (lit.)
density
0.956 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C[Si](C)(C)n1ccnc1
InChI
1S/C6H12N2Si/c1-9(2,3)8-5-4-7-6-8/h4-6H,1-3H3
InChI key
YKFRUJSEPGHZFJ-UHFFFAOYSA-N
General description
1-(Trimethylsilyl)imidazol (TMSIM) hat eine hohe Silyl-Donatorfähigkeit. Es reagiert nicht mit Aminogruppen und hilft auch nicht bei der Bildung von Enol-Ether an ungeschützten Ketongruppen. Es ist nützlich als Silylierungsmittel für Ecdysone, Norepinephrin, Dopamin, Steroide, Zucker, Zuckerphosphate und Ketose-Isomere.
Starkes Silylierungsmittel, insbesondere für Alkohole; Synthese von Acyl-Imidazoliden
Application
1-(Trimethylsilyl)imidazol kann für die Synthese eines O-silylierten Derivats eines Hexahomotriazacalix[3]arens verwendet werden. Es kann auch für die Silylierung des Ti-MCM-41-Katalysators eingesetzt werden, um seine Wirkung auf die Olefin-Epoxidierung mit wässrigem H2O2 zu untersuchen. Es wurde festgestellt, dass 1-(Trimethylsilyl)imidazol die Hydrophobizität und die katalytische Leistung von Ti-MCM-41 verbessert.
Weitere Informationen sind in den Produktinformationen zu finden.
Other Notes
Reagenz für Trimethylsilyl und Trimethylsilylether.
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-(Trimethylsilyl)imidazol
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
42.8 °F - closed cup
flash_point_c
6 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)