Merck
1.02333
Chlorotrimethylsilane
for gas chromatography
Synonym(e):
Chlorotrimethylsilane, Trimethylchlorosilane, Trimethylsilyl chloride, TMCS
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)3SiCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
108.64
UNSPSC Code:
12352103
EC Index Number:
200-900-5
NACRES:
NA.05
MDL number:
Form:
liquid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
250 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
liquid
autoignition temp.
420 °C
potency
4868 mg/kg LD50, oral (Rat), 1530 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.5-46 % (v/v)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
bp
57 °C/1013 hPa
mp
-58 °C
transition temp
flash point -20 °C
density
0.86 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[Si](Cl)(C)(C)C
InChI
1S/C3H9ClSi/c1-5(2,3)4/h1-3H3
InChI key
IJOOHPMOJXWVHK-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chlorotrimethylsilane
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
supp_hazards
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
-18.4 °F - closed cup
flash_point_c
-28 °C - closed cup