Merck
393371
Sigma-Aldrich
4-Pentylbicyclo[2.2.2]octan-1-ol
99%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H24O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
196.33
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
PubChem Substanz-ID:
Assay
99%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
60-62 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCC12CCC(O)(CC1)CC2
InChI
1S/C13H24O/c1-2-3-4-5-12-6-9-13(14,10-7-12)11-8-12/h14H,2-11H2,1H3
InChIKey
GXILFILMRJBMSD-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)