Merck
37214
Supelco
Peroxid 25-Teststäbchen Quantofix®
0.5-25 mg/L (H2O2)
Synonym(e):
Quantofix® Peroxid 25-Teststäbchen
About This Item
UNSPSC-Code:
41113319
Messbereich
0.5-25 mg/L (H2O2)
Anwendung(en)
environmental
Allgemeine Beschreibung
Inhalt:
Packung mit 100 Teststäbchen.
Lagerbedingungen:
Teststäbchen vor Sonnenlicht und Feuchtigkeit schützen. Dose kühl und trocken aufbewahren (Lagertemperatur nicht über +30 °C).
Abstufung:
0 - 0.5 - 2 - 5 - 10 - 25 mg/l H2O2
Rechtliche Hinweise
Quantofix is a registered trademark of Macherey-Nagel GmbH & Co., KG
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)