Fortfahren mit
Z332372
Bottle adapters for BRAND® Dispensers and Burettes
GL 32 thread, GL 45 bottle, ETFE
Synonym(e):
Bottle adapter for Dispensette/ seripettor / Titrette / QuikSip
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 23,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121815
€ 23,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
ETFE
manufacturer/tradename
BRAND 704395
fitting
GL 45 bottle, GL 32 thread
General description
For all Dispensette® models as well as seripettor® and QuikSip™
Other Notes
BR704395 (India)
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
QuikSip is a trademark of BRAND GMBH + CO KG
seripettor is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z332380Z332321Z332313
description
GL 32 thread, GL 45 bottle, ETFE
description
GL 45 thread, GL 32 bottle, ETFE
description
GL 32 thread, GL 25 bottle, ETFE
description
GL 45 thread, S 60 bottle, PE
fitting
GL 32 thread, GL 45 bottle
fitting
GL 45 thread, GL 32 bottle
fitting
GL 32 thread, GL 25 bottle
fitting
GL 45 thread, S 60 bottle
material
ETFE
material
ETFE
material
ETFE
material
PE
manufacturer/tradename
BRAND 704395
manufacturer/tradename
BRAND 704398
manufacturer/tradename
BRAND 704375
manufacturer/tradename
BRAND 704348
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)