37063
Spezialindikatorpapier
pH 5.5-9.0
Synonym(e):
Indikatorpapier, spezial
About This Item
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
non-bleeding: no
refill: no
pH-Wert
5.5-9.0
Eignung
corresponds for shade of color acc. to scale
Anwendung(en)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial hygiene
Nachweisverfahren
colorimetric
Verpackung
Rolle mit ca. 5 m
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)