Wichtige Dokumente
37021
L-Hyoscyamin
analytical standard
Synonym(e):
(αS)-α-(Hydroxymethyl)-benzolessigsäure-(3-endo)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-ylester
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CN1C2CCC1CC(C2)OC(=O)C(CO)c3ccccc3
InChI
1S/C17H23NO3/c1-18-13-7-8-14(18)10-15(9-13)21-17(20)16(11-19)12-5-3-2-4-6-12/h2-6,13-16,19H,7-11H2,1H3
InChIKey
RKUNBYITZUJHSG-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
For the analysis of the phytotoxins. Tropane alkaloid.
Biochem./physiol. Wirkung
Rekonstituierung
Hinweis zur Analyse
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?