Wichtige Dokumente
36902
PCB Nr. 101 -Lösung
10 μg/mL in isooctane, analytical standard
Synonym(e):
2,2′,4,5,5′-Pentachlorbiphenyl -Lösung, 2,2′,4,5,5′-PCB -Lösung
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Konzentration
10 μg/mL in isooctane
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
environmental
Format
single component solution
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Clc1ccc(Cl)c(c1)-c2cc(Cl)c(Cl)cc2Cl
InChI
1S/C12H5Cl5/c13-6-1-2-9(14)7(3-6)8-4-11(16)12(17)5-10(8)15/h1-5H
InChIKey
LAHWLEDBADHJGA-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
39.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
4 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)