Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H3Cl7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
395.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2509255
Ballschmiter Number:
180
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
analytical standard
Quality Segment
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
environmental
format
neat
SMILES string
Clc1cc(Cl)c(cc1Cl)-c2cc(Cl)c(Cl)c(Cl)c2Cl
InChI
1S/C12H3Cl7/c13-6-3-8(15)7(14)1-4(6)5-2-9(16)11(18)12(19)10(5)17/h1-3H
InChI key
WBHQEUPUMONIKF-UHFFFAOYSA-N
General description
Polychlorinated biphenyls have been extensively used as coolants and lubricants in various industries.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
PCB No 180 may be used as an analytical reference standard for the determination of the analyte in chicken eggs, human serum and honey samples by various chromatography techniques.
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?