Fortfahren mit
34384
2,4,6-Trichloranisol
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
2,4,6-Trichlor-1-methoxybenzol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Cl3C6H2OCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
211.47
EC Number:
201-743-5
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
2329219
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
bp
132 °C/28 mmHg (lit.)
mp
60-62 °C (lit.)
application(s)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
COc1c(Cl)cc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C7H5Cl3O/c1-11-7-5(9)2-4(8)3-6(7)10/h2-3H,1H3
InChI key
WCVOGSZTONGSQY-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,4,6-Trichloranisol
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Elisabetta Pittari et al.
Foods (Basel, Switzerland), 9(11) (2020-10-30)
This work aimed at investigating red wine olfactory-oral cross-modal interactions, and at testing their impact on the correlations between sensory and chemical variables. Seventy-four Italian red whole wines (WWs) from 10 varieties, and corresponding deodorized wines (DWs), were evaluated by