Merck
655147
Sigma-Aldrich
2,4,6-Trichloranisol-d5
98 atom % D
Größe auswählen
50 MG
€ 446,00
500 MG
€ 3.680,00
€ 446,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
€ 446,00
500 MG
€ 3.680,00
About This Item
Lineare Formel:
Cl3C6D2OCD3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
216.50
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
€ 446,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
98 atom % D
Qualitätsniveau
bp
132 °C/28 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
60-62 °C (lit.)
Format
neat
Massenverschiebung
M+5
SMILES String
[2H]c1c(Cl)c([2H])c(Cl)c(OC([2H])([2H])[2H])c1Cl
InChI
1S/C7H5Cl3O/c1-11-7-5(9)2-4(8)3-6(7)10/h2-3H,1H3/i1D3,2D,3D
InChIKey
WCVOGSZTONGSQY-RHIBPKLGSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
This product may be used as an analytical standard.
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Navideh Sadoughi et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 63(11), 2877-2885 (2015-02-24)
An optimized method for the quantitation of volatile compounds responsible for off-aromas, such as earthy odors, found in wine and grapes was developed. The method involved a fast and simple headspace solid-phase microextraction-gas chromatography-mass spectrometry (HS-SPME-GC-MS) for simultaneous determination of