Fortfahren mit
34041
Orbifloxacin
VETRANAL®, analytical standard
Synonym(e):
1-Cyclopropyl-5,6,8-trifluor-1,4-dihydro-7-(cis-3,5-dimethyl-1-piperazinyl)-4-oxo-chinolin-3-carbonsäure, Orbax
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 136,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H20F3N3O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
395.38
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
€ 136,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
VETRANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
C[C@@H]1CN(C[C@H](C)N1)c2c(F)c(F)c3C(=O)C(=CN(C4CC4)c3c2F)C(O)=O
InChI
1S/C19H20F3N3O3/c1-8-5-24(6-9(2)23-8)17-14(21)13(20)12-16(15(17)22)25(10-3-4-10)7-11(18(12)26)19(27)28/h7-10,23H,3-6H2,1-2H3,(H,27,28)/t8-,9+
InChI key
QIPQASLPWJVQMH-DTORHVGOSA-N
General description
Orbifloxacin is an antibacterial fluoroquinolone derivative,for use in small animals such as dogs and cats.
Application
Orbifloxacin may be used as a reference standard in the estimation of orbifloxacin in pharmaceutical formulations using ultraviolet spectrophotometric technique.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
N9890Y00011251478673
Orbifloxacin European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0001125
Orbifloxacin
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
product line
VETRANAL®
product line
-
product line
-
product line
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
clinical testing
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Orbifloxacin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)