Merck
33515
Sigma-Aldrich
6-Diazo-5-oxo-L-Norleucin
≥98.0% (UV)
Synonym(e):
(S)-2-Amino-6-diazo-5-oxo-capronsäure, DON
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H9N3O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
171.15
Beilstein:
1725815
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
51101500
Assay
≥98.0% (UV)
mp (Schmelzpunkt)
~145 °C (dec.)
Wirkungsweise
enzyme | inhibits
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
N[C@@H](CCC(=O)C=[N+]=[N-])C(O)=O
InChI
1S/C6H9N3O3/c7-5(6(11)12)2-1-4(10)3-9-8/h3,5H,1-2,7H2,(H,11,12)/t5-/m0/s1
InChIKey
YCWQAMGASJSUIP-YFKPBYRVSA-N
Allgemeine Beschreibung
Chemical structure: amino acid derivatives
Anwendung
Inhibits purine synthesis. An analogue of glutamine, inhibiting glutamine-requiring enzymes.
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jun Zhao et al.
Cell metabolism, 31(5), 937-955 (2020-04-24)
Cell proliferation and inflammation are two metabolically demanding biological processes. How these competing processes are selectively executed in the same cell remains unknown. Here, we report that the enzyme carbamoyl-phosphate synthetase, aspartyl transcarbamoylase, and dihydroorotase (CAD) deamidates the RelA subunit