Wichtige Dokumente
32997
Sulfadoxin-d3
VETRANAL®, analytical standard
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
VETRANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
clinical testing
Format
neat
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])Oc1ncnc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)c1OC
InChI
1S/C12H14N4O4S/c1-19-10-11(14-7-15-12(10)20-2)16-21(17,18)9-5-3-8(13)4-6-9/h3-7H,13H2,1-2H3,(H,14,15,16)/i2D3
InChIKey
PJSFRIWCGOHTNF-BMSJAHLVSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Animal samples by ultra-high performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (UHPLC-MS/MS) and HPLC-MS/MS.
- Wastewater samples by LC-MS/MS.
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?