Fortfahren mit
L4513
[des-Gly10, D-Ala6]-LH-RH-Ethylamid -acetat (Salz) Hydrat
≥97% (HPLC), LH-RH agonist, powder
[des-Gly10, D-Ala6]-LH-RH ethylamide acetate salt hydrate
Synonym(e):
Des-Gly¹⁰-LH-RH, Ethylamid-Acetatsalz, Ethylamidacetat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 81,30
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 283,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.080,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C56H78N16O12 · xC2H4O2 · yH2O
Molekulargewicht:
1167.32 (anhydrous free base basis)
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
€ 81,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
[des-Gly10, D-Ala6]-LH-RH-Ethylamid -acetat (Salz) Hydrat, ≥97% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.CC(O)=O.CCNC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@@H](C)NC(=O)[C@H](Cc2ccc(O)cc2)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](Cc3c[nH]c4ccccc34)NC(=O)[C@H](Cc5c[nH]cn5)NC(=O)[C@@H]6CCC(=O)N6
InChI
1S/C56H78N16O12.C2H4O2.H2O/c1-5-60-54(83)45-13-9-21-72(45)55(84)39(12-8-20-61-56(57)58)66-50(79)40(22-30(2)3)67-47(76)31(4)64-49(78)41(23-32-14-16-35(74)17-15-32)68-53(82)44(28-73)71-51(80)42(24-33-26-62-37-11-7-6-10-36(33)37)69-52(81)43(25-34-27-59-29-63-34)70-48(77)38-18-19-46(75)65-38;1-2(3)4;/h6-7,10-11,14-17,26-27,29-31,38-45,62,73-74H,5,8-9,12-13,18-25,28H2,1-4H3,(H,59,63)(H,60,83)(H,64,78)(H,65,75)(H,66,79)(H,67,76)(H,68,82)(H,69,81)(H,70,77)(H,71,80)(H4,57,58,61);1H3,(H,3,4);1H2/t31-,38+,39+,40+,41+,42+,43+,44+,45+;;/m1../s1
InChI key
YEEHIOYEWOESQR-PFHUABGLSA-N
Gene Information
Application
Das Salzhydrat [des-Gly10, D-Ala6]-LH-RH-Ethylamidacetat wird verwendet:
  • als Agonist des luteinisierenden Hormon-Releasing-Hormons (LHRH) zur Synchronisierung einer Kohorte weiblicher Ratten
  • zur Synchronisierung von Ratten mit natürlichem Zyklus
  • zur Auslösung des Eisprungs als Gonadotropin-Releasing-Hormon (GnRH)-Analogon und als Ergänzungsmittel in Galap-Streckmittel zur Verdünnung von geeignetem Ejakulat
Biochem/physiol Actions
Hochwirksamer LH-RH-Agonist in Ratten und Mäusen; reversible Verzögerung der sexuellen Reifung bei Ratten und Stimulation des Laichgeschehens bei Fischen. GnRH (Gonadotropin-Releasing-Hormon, Glp-His-Trp-Ser-Tyr-Gly-Leu-Arg-Pro-Gly-NH2), auch bezeichnet als LHRH (luteinisierendes Hormon-Releasing-Hormon) oder Gonadorelin bezeichnet, spielt eine wichtige Rolle bei der Fortpflanzung von Säugetieren und wird von den hypothalamischen Neuronen freigesetzt. Es ist für die Sekretion von Gonadotropinen, luteinisierendem Hormon (LH) und Follikel-stimulierendem Hormon (FSH) von der Hypophyse verantwortlich. GnRH-Mutationen werden mit normosmischem kongenitalen hypogonadotropen Hypogonadismus in Verbindung gebracht.
Packaging
Bodenlose Glasflasche. Der Inhalt befindet sich innerhalb des eingeschmolzenen Einsatzes.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
L2761L7134L4897
description
≥97% (HPLC), powder
description
≥97% (HPLC), powder
description
≥98% (HPLC), powder
description
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
UniProt accession no.
P01148, P30968, P13562, Q01776
UniProt accession no.
P55248, P01148, P07490, P13562, P30968, P30969, Q01776
UniProt accession no.
P01148
UniProt accession no.
P55248, P01148, P07490, P13562, P30968, P30969, Q01776
Gene Information
mouse ... GNRH1(2796), GNRHR(2798)
rat ... GNRH1(14714), GNRHR(14715)
Gene Information
human ... GNRH1(2796), GNRHR(2798)
mouse ... GNRH1(14714), GNRHR(14715)
rat ... GNRH1(25194), GNRHR(81668)
Gene Information
human ... GNRH1(2796)
Gene Information
human ... GNRH1(2796), GNRHR(2798)
mouse ... GNRH1(14714), GNRHR(14715)
rat ... GNRH1(25194), GNRHR(81668)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. After dissolution with water, how long can we store the aliquots at -20°C ?
    1 answer
    1. The shelf-life of the stock solution for this product was not determined in-house for any storage temperature. It should be empirically determined by the end-user, with reference to published literature for possible citations.
      Helpful?
  2. Come conservarlo una volta risospeso?
    1 answer
    1. This product may be dissolved in water at 1 mg/mL. Stock solutions are stored in aliquots at -20 °C. Avoid repeated freeze/thaw cycles.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review