Wichtige Dokumente
32869
trans-1,2-Diaminocyclohexan-N,N,N′,N′-tetraessigsäure Monohydrat
puriss. p.a., ACS reagent, for complexometry, ≥99.0% (KT)
Synonym(e):
1,2-Cyclohexylendinitrilo-tetraessigsäure, CDTA, Chel™-CD
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
for complexometry
puriss. p.a.
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (KT)
Glührückstand
≤0.1% (as SO4)
mp (Schmelzpunkt)
213-216 °C (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
Kationenspuren
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Funktionelle Gruppe
amine
carboxylic acid
SMILES String
[H]O[H].OC(=O)CN(CC(O)=O)[C@@H]1CCCC[C@H]1N(CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C14H22N2O8.H2O/c17-11(18)5-15(6-12(19)20)9-3-1-2-4-10(9)16(7-13(21)22)8-14(23)24;/h9-10H,1-8H2,(H,17,18)(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24);1H2/t9-,10-;/m1./s1
InChIKey
VASZYFIKPKYGNC-DHTOPLTISA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?