Direkt zum Inhalt
D24404
2,6-Diaminopyridin
98%
Synonym(e):
DAP
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H7N3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
109.13
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-507-2
Beilstein/REAXYS Number:
108513
MDL number:
Assay:
98%
Form:
crystals
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
98%
form
crystals
bp
285 °C (lit.)
mp
117-122 °C (lit.)
SMILES string
Nc1cccc(N)n1
InChI
1S/C5H7N3/c6-4-2-1-3-5(7)8-4/h1-3H,(H4,6,7,8)
InChI key
VHNQIURBCCNWDN-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,6-Diaminopyridin
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
311.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
155 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)