Merck
262560
Sigma-Aldrich
Mineral Spirits
odorless, contains ≥10 ppm BHT
Synonym(e):
Ligroin, Petroleum spirits
Größe auswählen
4 L
€ 140,00
18 L
€ 468,00
€ 140,00
Voraussichtliches Versanddatum01. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
4 L
€ 140,00
18 L
€ 468,00
About This Item
CAS-Nummer:
EC-Nummer:
920-901-0
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.21
bp:
179-210 °C
Dampfdruck:
2 psi ( 21.1 °C)
€ 140,00
Voraussichtliches Versanddatum01. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdichte
>1 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
2 psi ( 21.1 °C)
Form
liquid
Enthält
≥10 ppm BHT
Brechungsindex
n20/D 1.424
bp
179-210 °C
Dichte
0.752 g/mL at 25 °C
Allgemeine Beschreibung
Mineral spirits is a petrol-based aliphatic hydrocarbon solvent commonly used as degreaser.[1]
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
152.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
67 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Airborne concentrations of benzene and mineral spirits (stoddard solvent) during cleaning of a locomotive generator and traction motor
Madl AK & Paustenbach DJ
Environmental Health : A Global Access Science Source, 65(23), 1965-1979 (2002)