Wichtige Dokumente
248878
Hexan
≥95%, spectrophotometric grade, suitable for UV/Vis spectroscopy
Synonym(e):
n-Hexan
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Hexan, spectrophotometric grade, ≥95%
Qualität
spectrophotometric grade
Qualitätsniveau
Dampfdichte
~3 (vs air)
Dampfdruck
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥95%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
453 °F
Expl.-Gr.
7.7 %
Methode(n)
UV/Vis spectroscopy: suitable
Verunreinigungen
<0.020% water
Abdampfrückstand
<0.0005%
Brechungsindex
n20/D 1.375 (lit.)
pH-Wert
7
bp
69 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−95 °C (lit.)
Dichte
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV-Absorption
λ: 195 nm Amax: 1.00
λ: 210 nm Amax: 0.30
λ: 220 nm Amax: 0.10
λ: 230 nm Amax: 0.05
λ: 240 nm Amax: 0.02
λ: 250-400 nm Amax: 0.01
SMILES String
CCCCCC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChIKey
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-7.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-22 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?