Fortfahren mit
5.89590
Hexan
95%, anhydrous
Synonym(e):
n-Hexan
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)4CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
86.18
UNSPSC Code:
12352001
NACRES:
NA.22
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1730733
Assay:
95%
Grade:
anhydrous
Bp:
69 °C (lit.)
Vapor pressure:
256 mmHg ( 37.7 °C), 5.2 psi ( 37.7 °C), ~132 mmHg ( 20 °C)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Hexan, anhydrous, 95%
grade
anhydrous
Quality Segment
vapor density
~3 (vs air)
vapor pressure
256 mmHg ( 37.7 °C), 5.2 psi ( 37.7 °C), ~132 mmHg ( 20 °C)
assay
95%
autoignition temp.
453 °F
expl. lim.
7.7 %
refractive index
n20/D 1.375 (lit.)
bp
69 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
density
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI key
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
20875213938634859-M
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
assay
95%
assay
≥95%
assay
≥99%
assay
≥97.0% (GC)
grade
anhydrous
grade
Laboratory Reagent
grade
-
grade
HPLC grade
mp
−95 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
bp
69 °C (lit.)
bp
69 °C (lit.)
bp
69 °C (lit.)
bp
69 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.375 (lit.)
refractive index
n20/D 1.375 (lit.)
refractive index
n20/D 1.375 (lit.)
refractive index
n20/D 1.375 (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hexan
signalword
Danger
target_organs
Central nervous system, Nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
flash_point_f
-7.6 °F - closed cup
flash_point_c
-22 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
110-54-3
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)